Learn More
Febuxostat-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Febuxostat-d7 |
| CAS | 1285539-74-3 |
| Fórmula molecular | C16H9D7N2O3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxyphenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid-d7, 2-(3-Cyano-4-isobutyloxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid-d7, TEI 6720-d7, TMX 67-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16N2O3S/c1-9(2)8-21-13-5-4-11(6-12(13)7-17)15-18-10(3)14(22-15)16(19)20/h4-6,9H,8H2,1-3H3,(H,19,20)/i1D3,2D3,9D |
| SMILES | [2H]C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])COC1=C(C#N)C=C(C2=NC(C)=C(C(O)=O)S2)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 323.42 |