Learn More
Febuxostato Acil-Beta-D-glucuronuro, TRC
Código de producto. 17901505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17901505 2.5 mg 2.50 miligramo
17911295 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17901505 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF2290302.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1351692-92-6
Fórmula molecular C22 H24 N2 O9 S
Peso molecular (g/mol) 492.5
Sinónimo 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylate β-D-Glucopyranuronic Acid, 2-(3-Cyano-4-isobutyloxyphenyl)-4-methyl- 5-thiazolecarboxylate β-D-Glucopyranuronic Acid
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-[3-ciano-4-(2-metilpropoxi)fenilo]-4-metil-1,3-tioazol-5-carbonil]oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-carboxílico ácido
SMILES CC(C)COc1ccc(cc1C#N)c2nc(C)c(s2)C(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Febuxostat Acyl-Beta-D-glucuronide
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24N2O9S/c1-9(2)8-31-13-5-4-11(6-12(13)7-23)19-24-10(3)18(34-19)21(30)33-22-16(27)14(25)15(26)17(32-22)20(28)29/h4-6,9,14-17,22,25-27H,8H2,1-3H3,(H,28,29)/t14-,15-,16+,17-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.1203