Learn More
Thermo Scientific Chemicals Febuxostat, 98 %
Código de producto. 15781769 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15781769 1 g 1 g
15791769 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15781769 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 461580010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    122.65€ / 1 g
    Ahorro 13.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 144060-53-7 | C16H16N2O3S | 316.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144060-53-7
Fórmula molecular C16H16N2O3S
Peso molecular (g/mol) 316.38
Número MDL MFCD00871598
Clave InChI BQSJTQLCZDPROO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido 2-[3-ciano-4-(2-metilpropoxi)fenil]-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxílico
SMILES CC(C)COC1=CC=C(C=C1C#N)C1=NC(C)=C(S1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Febuxostat
Punto de fusión 209.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 % min. (HPLC)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.38