Learn More
Febuxostato 67M-4, TRC
Código de producto. 30405348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405348 10 mg
30392811 5 mg
30399189 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405348 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF22901510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 407582-49-4
Fórmula molecular C16H14N2O5S
Peso molecular (g/mol) 346.36
Sinónimo 2-[4-(2-Carboxypropoxy)-3-cyanophenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid
Nombre IUPAC 2-[4-(2-carboxipropoxi)-3-cianofenilo]-4-metil-1,3-tiozol-5-carboxílico
SMILES O=C1N(C)C(=O)c2c(ncn2)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Febuxostat 67M-4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14N2O5S/c1-8(15(19)20)7-23-12-4-3-10(5-11(12)6-17)14-18-9(2)13(24-14)16(21)22/h3-5,8H,7H2,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.0623