Learn More
Febuxostato 67M-1, TRC
Código de producto. 30406752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406752 10 mg
30389928 5 mg
30396399 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406752 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF22900510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 887945-96-2
Fórmula molecular C16H16N2O4S
Peso molecular (g/mol) 332.37
Sinónimo 2-[3-Cyano-4-(3-hydroxy-2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid
SMILES OCC(C)COC1=C(C#N)C=C(C2=NC(C)=C(C(O)=O)S2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Febuxostat 67M-1
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N2O4S/c1-9(7-19)8-22-13-4-3-11(5-12(13)6-17)15-18-10(2)14(23-15)16(20)21/h3-5,9,19H,7-8H2,1-2H3,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.0831