Learn More
Isómero 2-butílico del febuxostat, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Febuxostat 2-Butyl Isomer |
| CAS | 1335202-59-9 |
| Fórmula molecular | C16H16N2O3S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-(4-(sec-Butoxy)-3-cyanophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16N2O3S/c1-4-9(2)21-13-6-5-11(7-12(13)8-17)15-18-10(3)14(22-15)16(19)20/h5-7,9H,4H2,1-3H3,(H,19,20) |
| SMILES | COC(=O)C(C)c1cc(F)c(cc1)c2ccccc2 |
| Peso molecular (g/mol) | 316.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.0882 |