Learn More
Febantel, TRC
Código de producto. 30400131
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400131 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30400131 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF227000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Febantel
CAS 58306-30-2
Fórmula molecular C20 H22 N4 O6 S
Cantidad 100 mg
Sinónimo Febantel, Dimethyl N,N'-[[[2-[(methoxyacetyl)amino]-4-(phenylsulfanyl)phenyl]imino]methylene]dicarbamate, Carbamic acid, N,N'-[[2-[(2-methoxyacetyl)amino]-4-(phenylthio)phenyl]carbonimidoyl]bis-, C,C'-dimethyl ester, Carbamic acid, [[2-[(methoxyacetyl)amino]-4-(phenylthio)phenyl]carbonimidoyl]bis-, dimethyl ester (9CI), N-([[2-(2-Methoxyacetamido)-4-(phenylsulfanyl)phenyl]amino][(methoxycarbonyl)imino]methyl)carbamate, Rintal
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22N4O6S/c1-28-12-17(25)21-16-11-14(31-13-7-5-4-6-8-13)9-10-15(16)22-18(23-19(26)29-2)24-20(27)30-3/h4-11H,12H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,22,23,24,26,27)
SMILES COCC(=O)Nc1cc(Sc2ccccc2)ccc1N=C(NC(=O)OC)NC(=O)OC
Nombre IUPAC N-[N'-[2-[(2-metoxiacetil)amino]-4-fenilsulfanilfenil]-N-metoxicarbonilcarbamimidoil]carbamato de metilo
Peso molecular (g/mol) 446.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.126