Learn More
Febantel, Thermo Scientific™
Código de producto. 17322501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17322501 5 g 5 g
17312501 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17322501 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 468780050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 58306-30-2
Fórmula molecular C20H22N4O6S
Peso molecular (g/mol) 446.48
Número MDL 01738527
Clave InChI HMCCXLBXIJMERM-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC metil N-{[(metoxicarbonil)imino]({[2-(2-metoxiacetamido)-4-(fenilsulfanil)fenil]amino})metil}carbamato
SMILES COCC(=O)NC1=CC(SC2=CC=CC=C2)=CC=C1NC(NC(=O)OC)=NC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Febantel
Envase Frasco de vidrio
Certificado de análisis Available
Forma física Polvo/cristales
Color De blanco a amarillo claro
Punto de fusión 129°C to 130°C
Índice Merck 3973
Solubilidad Insoluble en agua
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.48