Learn More
Febantel, LoGiCal
Código de producto. 30460048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460048 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460048 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1023.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Febantel
CAS 58306-30-2
Nombres de analitos o componentes Febantel
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H22 N4 O6 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Febantel, Dimethyl N,N'-[[[2-[(methoxyacetyl)amino]-4-(phenylsulfanyl)phenyl]imino]methylene]dicarbamate, Carbamic acid, N,N'-[[2-[(2-methoxyacetyl)amino]-4-(phenylthio)phenyl]carbonimidoyl]bis-, C,C'-dimethyl ester, Carbamic acid, [[2-[(methoxyacetyl)amino]-4-(phenylthio)phenyl]carbonimidoyl]bis-, dimethyl ester (9CI), N-([[2-(2-Methoxyacetamido)-4-(phenylsulfanyl)phenyl]amino][(methoxycarbonyl)imino]methyl)carbamate, Rintal
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22N4O6S/c1-28-12-17(25)21-16-11-14(31-13-7-5-4-6-8-13)9-10-15(16)22-18(23-19(26)29-2)24-20(27)30-3/h4-11H,12H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,22,23,24,26,27)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES COCC(=O)Nc1cc(Sc2ccccc2)ccc1N=C(NC(=O)OC)NC(=O)OC
Nombre IUPAC N-[N'-[2-[(2-metoxiacetil)amino]-4-fenilsulfanilfenil]-N-metoxicarbonilcarbamimidoil]carbamato de metilo
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 446.48
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 446,126 g/mol