Learn More
Cloruro de meso-tetra(4-carboxifenil)porfina de Fe(III), TRC
Código de producto. 17968974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17968974 100 mg 100 miligramos
17918304 25 mg 25 miligramos
17908974 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17968974 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF322528100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55266-17-6
Fórmula molecular C48H28ClFeN4O8
Peso molecular (g/mol) 880.06
Sinónimo Hydrogen (SP-5-12)-Chloro[[4,4',4' ',4' ' '-(21H,23H-porphine-5,10,15,20-tetrayl-κN21,κN22,κN23,κN24)tetrakis[benzoato]](6-)]ferrate(4-), 4,4',4' ',4' ' '-(21H,23H-Porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakisbenzoic Acid Iron Complex, (SP-5-12)-Chloro[[4,4',4' ',4' ' '-(21H,23H-porphine-5,10,15,20-tetrayl-κN21,κN22,κN23,κN24)tetrakis[benzoato]](6-)]Ferrate(4-) Tetrahydrogen;
SMILES OC(C(C=C1)=CC=C1/C(C2=N/C(C=C2)=C3/C4=CC=C(C(O)=O)C=C4)=C(C=C/5)/N6C5=C(C7=CC=C(C(O)=O)C=C7)/C(C=C/8)=NC8=C(C9=CC=C(C(O)=O)C=C9)/C%10=CC=C3N%10[Fe]6Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fe(III) meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine Chloride