Learn More
Tocris Bioscience™ FCCP
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18742754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18742754 50 mg 50 miligramos
18742724 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18742754 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0453/50
Oxidative phosphorylation uncoupler
A very potent uncoupler of oxidative phosphorylation in mitochondria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 370-86-5
Fórmula molecular C10H5F3N4O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FCCP
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.17
Pureza >99%
Peso molecular 254.172