Learn More
FCCP, MedChemExpress
Código de producto. 16482998
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482998 10 mg 10 miligramos
16479566 50 mg 50 miligramos
16484306 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16482998 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100410
MedChemExpress FCCP is an uncoupler of oxidative phosphorylation (OXPHOS) in mitochondria. FCCP induces activation of PINK1 leading to Parkin Ser65 phosphorylation.
FCCP is an uncoupler of oxidative phosphorylation (OXPHOS) in mitochondria. FCCP induces activation of PINK1 leading to Parkin Ser65 phosphorylation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FCCP
CAS 370-86-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H5F3N4O
Cantidad 10 mg
Sinónimo Carbonyl cyanide 4-(trifluoromethoxy)phenylhydrazone
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (393.44 mM) ∣Ethanol : ≥ 33.3 mg/mL (131.01 mM)
SMILES N#C/C(C#N)=N/NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Peso molecular (g/mol) 254.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.17
Porcentaje de pureza 99.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease