Learn More
Ohaus FC5706P + R97 Centrifugadora múltiple y haz de rotores abatibles
Código de producto. 31927862 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Paquete de centrífuga
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
31927862 Paquete de centrífuga cada uno
1 options
Código de producto. 31927862 Proveedor Ohaus N.º de proveedor 31060780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2010.00€
    1479.67€ / paquete de 1
    Ahorro 530.33€
    26% Descuento
 Artículo restringido
En stock
La centrífuga Frontier FC5706P con rotor basculante R97 es un conjunto que contiene 4 tubos RB de 10 ml
  • Funcionamiento simple e intuitivo: Los controles cómodos con una interfaz intuitiva permiten un manejo rápido y responsivo, incluso con guantes.
  • Compatibilidad versátil con tubos: Permite tubos estándar de 50 mL y 15 mL, incluyendo tubos comunes de sangre y orina. Con accesorios, los rotores también pueden adaptarse para tamaños más pequeños hasta 1,5 mL.
  • Diseño que ahorra espacio: La construcción compacta integra todas las funcionalidades esenciales en un espacio reducido, ahorrando valioso espacio en el laboratorio en el laboratorio.
  • Opciones flexibles de rotor: Ofrece 5 opciones de rotor, incluyendo ángulo fijo (tubos de 18 x 1,5/2,0 mL) y abatible (4 tubos de 10 mL de sangre/orina). Los discos se venden por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 6 x 50 mL
RCF máx. 4,427 x g
Vel. máx 6,000 rpm
Refrigerado No
Tipo de producto Paquete de centrífuga