Descripción
- Diluye y rehidrata las perlas de forma segura y adecuada.
- Contiene solución salina tamponada con fosfato (PBS) con estabilizadores de proteínas y azida sódica al 0,1%.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphate buffered saline (PBS) with protein stabilizers and 0.1% sodium azide |
| Cantidad | 35 mL |