Learn More
BD Biosciences™ Perlas FC APC-Cy7 (RU)
Descripción
- Microesferas fluorescentes que permiten al software determinar valores indirectos (SOV) para la compensación de fluorescencia y calcular una matriz de compensación de fluorescencia durante la configuración de BD™ citómetros de flujo.
- La combinación de BD™ CS& microesferas T y BD FC Beads establece con precisión el voltaje y la compensación para cada uno de los canales del instrumento.
- BD Las microesferas FC también se pueden utilizar para estandarizar varios instrumentos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacene los tubos a una temperatura de 2 °C a 8 °C en la bolsa de aluminio. Los tubos no deben congelarse. Proteja los tubos de la exposición a la luz y la humedad. |
| Formato | APC-Cy7 |
| Nº de pruebas | 5 pruebas |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| Cantidad | 5 pruebas |
| Estabilidad | Los gránulos y el tampón de dilución son estables hasta la fecha de caducidad que aparece en las etiquetas de la bolsa y del frasco cuando se conserven del modo indicado. No lo utilice después de la fecha de caducidad. |
| Tipo de producto | Microesferas de poliestireno fluorescente |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- BD FC Beads APC-Cy7
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-methylisothiazol-3(2H)-one