Learn More
Thermo Scientific FBS Round Bucket
Código de producto. 17854910 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
17854910 1000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 17854910 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 75004699
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1430.00€
    1350.00€ / paquete de 1
    Ahorro 80.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
For use in BIOS 16 Centrifuge 2000 mL rotors
1000 mL FBS round bucket for use in Bios 16 centrifuge 2000 mL rotors
1000 mL FBS round bucket for use in Bios 16 centrifuge 2000 mL rotors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1000 mL
Tipo de producto Bucket
Cantidad 2 Pk.