Learn More
FBL-03G, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | FBL-03G |
| CAS | 199167-23-2 |
| Fórmula molecular | C21 H20 O6 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | FBL-03G, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4H-1-benzopyran-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20O6/c1-11(2)4-6-13-15(23)9-16(24)20-17(25)10-18(27-21(13)20)12-5-7-14(22)19(8-12)26-3/h4-5,7-10,22-24H,6H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1cc(ccc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)c(CC=C(C)C)c3O2 |
| Nombre IUPAC | 5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-8-(3-metilbut-2-enil)cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 368.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.126 |