Learn More
FB23-2, MedChemExpress
Código de producto. 16448017
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16448017 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16448017 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY127103
MedChemExpress FB23-2 is a potent and selective inhibitor of mRNA N6-methyladenosine (m6A) demethylase FTO, with an IC50 of 2.6 μM. FB23-2 has anti-proliferation activity. FB23-2 can be used for the research of acute myeloid leukemia (AML).
FB23-2 is a potent and selective inhibitor of mRNA N6-methyladenosine (m6A) demethylase FTO, with an IC50 of 2.6 μM. FB23-2 has anti-proliferation activity. FB23-2 can be used for the research of acute myeloid leukemia (AML).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FB23-2
Forma física Solid
CAS 2243736-45-8
Color Light Nude
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H15Cl2N3O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (127.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NO)C1=CC=CC=C1NC2=C(Cl)C=C(C3=C(C)ON=C3C)C=C2Cl
Peso molecular (g/mol) 392.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.24
Porcentaje de pureza 98.55%