Learn More
Favipiravir, TRC
Código de producto. 17994655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17994655 1 g 1 g
17913115 10 mg 10 miligramos
17932045 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF1033501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 259793-96-9
Fórmula molecular C5H4FN3O2
Peso molecular (g/mol) 157.1
Sinónimo 2-Pyrazinecarboxamide, 6-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-, Pyrazinecarboxamide, 6-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo- (9CI), 6-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide, 6-Fluoro-3-hydroxy-2-pyrazinecarboxamide, Avigan, Favipiravir, T 705, T 705 (pharmaceutical)
Nombre IUPAC 5-fluoro-2-oxo-1H-pirazina-3-carboxamida
SMILES NC(=O)C1=NC(=CNC1=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Favipiravir
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4FN3O2/c6-2-1-8-5(11)3(9-2)4(7)10/h1H,(H2,7,10)(H,8,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.029
Porcentaje de pureza >95%