Learn More
favipiravir, Mikromol™
Descripción
Favipiravir
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Favipiravir |
| CAS | 259793-96-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Favipiravir |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C5H4FN3O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 6-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide, 6-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-pyrazinecarboxamide, 6-Fluoro-3-hydroxy-2-pyrazinecarboxamide, Favipiravir, T 705, T 705 (Pharmaceutical) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4FN3O2/c6-2-1-8-5(11)3(9-2)4(7)10/h1H,(H2,7,10)(H,8,11) |
| SMILES | NC(=O)C1=NC(=CNC1=O)F |
| Nombre IUPAC | 5-fluoro-2-oxo-1H-pirazina-3-carboxamida |
| Mostrar más |