Learn More
Favipiravir, MedChemExpress
Descripción
Favipiravir (T-705) is a potent viral RNA polymerase inhibitor, it is phosphoribosylated by cellular enzymes to its active form, Favipiravir-ribofuranosyl-5′-triphosphate (RTP). Favipiravir-RTP inhibits the influenza viral RNA-dependent RNA polymerase (RdRP) activity with an IC50 of 341 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Favipiravir |
| Forma física | Solid |
| CAS | 259793-96-9 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C5H4FN3O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Sinónimo | T-705 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (636.54 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.25 mg/mL (39.78 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |