Learn More
Ácido carboxílico de favipiravir, TRC
Código de producto. 30354513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30354513 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30354513 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD35679010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Favipiravir Carboxylic Acid
CAS 1079990-21-8
Fórmula molecular C5 H3 F N2 O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-Pyrazinecarboxylic acid, 6-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-, 6-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxylic acid, 6-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxopyrazine-2-carboxylic Acid, 6-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxopyrazine-2-carboxylic Acid, 6-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxylic Acid, 6-fluoro-3-oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3FN2O3/c6-2-1-7-4(9)3(8-2)5(10)11/h1H,(H,7,9)(H,10,11)
SMILES OC(=O)C1=NC(=CNC1=O)F
Nombre IUPAC Ácido 5-fluoro-2-oxo-1H-pirazina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 158.087
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0128
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.