Learn More
Ácido carboxílico de favipiravir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Favipiravir Carboxylic Acid |
| CAS | 1079990-21-8 |
| Fórmula molecular | C5 H3 F N2 O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-Pyrazinecarboxylic acid, 6-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-, 6-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxylic acid, 6-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxopyrazine-2-carboxylic Acid, 6-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxopyrazine-2-carboxylic Acid, 6-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxylic Acid, 6-fluoro-3-oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3FN2O3/c6-2-1-7-4(9)3(8-2)5(10)11/h1H,(H,7,9)(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)C1=NC(=CNC1=O)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-fluoro-2-oxo-1H-pirazina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 158.087 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0128 |