Learn More
Gordo Marrón RR, MP Biomedicals™
Código de producto. 11485451 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11485451 25 g
1 options
Código de producto. 11485451 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215803525
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fat Brown RR
CAS 6416-57-5
Fórmula molecular C16H14N4
Número MDL MFCD00009689
Sinónimo Solvent brown 1, C.I. 11285
Clave InChI AHWMWMNEYBHQNL-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(N=NC2=C3C=CC=CC3=CC=C2)C(N)=C1
Nombre IUPAC 4-[2-(naftalen-1-il)diazen-1-il]benceno-1,3-diamina
Peso molecular (g/mol) 262.32
PubChem CID 62608
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.31
Color Marrón
Cantidad 25 g
Forma física Polvo