Learn More
Fasudil monohydrochloride, 99+%, Thermo Scientific™
278.00€ - 805.00€
| CAS | 105628-07-7 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C14H18ClN3O2S |
| Peso molecular (g/mol) | 327.827 |
| Número MDL | MFCD00943198 |
| Clave InChI | LFVPBERIVUNMGV-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | fasudil hydrochloride, fasudil hcl, eril, at 877 hydrochloride, fasudil monohydrochloride, ha 1077 hydrochloride, unii-sq04n8s7br, 5-1,4-diazepan-1-yl sulfonyl isoquinoline hydrochloride, sq04n8s7br |
| PubChem CID | 163751 |
| Nombre IUPAC | 5-(1,4-diazepan-1-ylsulfonyl)isoquinoline;hydrochloride |
| SMILES | C1CNCCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC3=C2C=CN=C3.Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15443469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60751.MD |
250mg |
278.00€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15453469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60751.ME |
500mg |
485.00€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15433469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60751.03 |
1g |
805.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in water and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ethanol.
Notes
Incompatible with acids, bases and oxidizing agents.
| 105628-07-7 | |
| 327.827 | |
| LFVPBERIVUNMGV-UHFFFAOYSA-N | |
| 163751 | |
| C1CNCCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC3=C2C=CN=C3.Cl |
| C14H18ClN3O2S | |
| MFCD00943198 | |
| fasudil hydrochloride, fasudil hcl, eril, at 877 hydrochloride, fasudil monohydrochloride, ha 1077 hydrochloride, unii-sq04n8s7br, 5-1,4-diazepan-1-yl sulfonyl isoquinoline hydrochloride, sq04n8s7br | |
| 5-(1,4-diazepan-1-ylsulfonyl)isoquinoline;hydrochloride |
Especificaciones
| Fasudil monohydrochloride | |
| C14H18ClN3O2S | |
| 14,3942 | |
| Soluble in water and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ethanol. | |
| C1CNCCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC3=C2C=CN=C3.Cl | |
| 327.827 | |
| 327.83 |
| 105628-07-7 | |
| MFCD00943198 | |
| fasudil hydrochloride, fasudil hcl, eril, at 877 hydrochloride, fasudil monohydrochloride, ha 1077 hydrochloride, unii-sq04n8s7br, 5-1,4-diazepan-1-yl sulfonyl isoquinoline hydrochloride, sq04n8s7br | |
| LFVPBERIVUNMGV-UHFFFAOYSA-N | |
| 5-(1,4-diazepan-1-ylsulfonyl)isoquinoline;hydrochloride | |
| 163751 | |
| ≥99% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'rtecsNumber' : HM4031166
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C