Learn More
Fasudil Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16430976
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16430976 200 mg 200 miligramos
16421556 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16430976 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10341
MedChemExpress Fasudil (HA-1077; AT877) Hydrochloride is a nonspecific RhoA/ROCK inhibitor and also has inhibitory effect on protein kinases, with an Ki of 0.33 μM for ROCK1, IC50s of 0.158 μM and 4.58 μM, 12.30 μM, 1.650 μM for ROCK2 and PKA, PKC, PKG, respectively. Fasudil Hydrochloride is also a potent Ca2+ channel antagonist and vasodilator.
Fasudil (HA-1077
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fasudil Hydrochloride
CAS 105628-07-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H18ClN3O2S
Cantidad 200 mg
Sinónimo HA-1077 HydrochlorideAT-877 Hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 55 mg/mL (167.77 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (94.56 mM)
SMILES O=S(C1=CC=CC2=C1C=CN=C2)(N3CCNCCC3)=O.Cl[H]
Peso molecular (g/mol) 327.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.83
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease