Learn More
Diclorhidrato del Fasudil, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15423349 500 mg 500 miligramos
15413349 250 mg 250 miligramos
15403349 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15423349 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60594.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 203911-27-7 | C14H19Cl2N3O2S | 364.285 g/mol
Fasudil dihydrochloride is used in the inhibition of contractile responses to potassium chloride, phenylephnne (PHE), prostaglandin and hepatic stellate cells spreading. It is also used in the formation of stress fibers and in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diclorhidrato del Fasudil se utiliza en la inhibición de las respuestas contráctiles al cloruro de potasio, la fenilefrina (PHE), la prostaglandina y la propagación de las células estrelladas hepáticas. También se utiliza en la formación de fibras de estrés y en medicina.
Solubilidad
Soluble en agua y dimetilsulfóxido.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 203911-27-7
Fórmula molecular C14H19Cl2N3O2S
Peso molecular (g/mol) 364.285
Número MDL MFCD00153805
Clave InChI NOXXIYDYFSNHDF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16219471
Nombre IUPAC 5-(1,4-diazepan-1-ilsulfonil)isoquinolina; diclorhidrato
SMILES C1CNCCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC3=C2C=CN=C3.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fasudil dihydrochloride
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Índice Merck 14,3942
Sinónimo fasudil dihydrochloride, ha-1077 dihydrochloride, ha 1077, dihydrochloride, 5-1,4-diazepan-1-yl sulfonyl isoquinoline dihydrochloride, 5-isoquinolinesulfonyl homopiperazine, 2hcl, 5-isoquinolinesulfonyl homopiperazine,2hcl, 1-5-isoquinolinylsulfonyl homopiperazine dihydrochloride, 1-5-isoquinoline-sulfonyl-homopiperazine, fasudil and ha 1077, dihydrochloride, ha-1077 dihydrochloride, solid hplc
Información de solubilidad Soluble in water and dimethylsulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.29
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo