Learn More
Thermo Scientific™ FastVac™ Vacuum Manifold
Código de producto. 15822145 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15822145 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 15822145 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A35899
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El colector de vacío Thermo Scientific FastVac cuenta con una estructura duradera y resistente a productos químicos y es capaz de procesar hasta 20 muestras simultáneamente utilizando una fuente de vacío, lo que elimina la necesidad de varios pasos de centrifugación y del flujo de los tubos de recogida.
Las llaves de paso Luer-Lock de una vía son compatibles con la mayoría de las columnas de purificación de ácidos nucleicos y se controlan individualmente, lo que permite el procesamiento de tan solo una muestra cada vez. Además, el depósito de residuos extragrande hace que el colector de vacío FastVac sea práctico para protocolos que requieren un procesamiento de grandes volúmenes, como durante el aislamiento de ADN plasmídico utilizando un kit de purificación de plásmidos bajo en endotoxinas y rápido PureLink.
Características del producto:
• Capacidad: puede procesar de una a 20 muestras simultáneamente utilizando las columnas y una fuente de vacío
• Composición: consiste de un cuerpo de colector de polietileno lineal de baja densidad, unas llaves de paso Luer-Lock de una vía fabricadas con cuerpo de policarbonato y un mango de polipropileno, un conector de manguera de vacío de polipropileno, y un tapón de neopreno
• Compatibilidad: compatible con la mayoría de los kits de purificación de ácidos nucleicos (consulte el manual de instrucciones del kit para obtener información sobre la compatibilidad y el procesamiento con colectores de vacío)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Colector de vacío
Contenido y almacenamiento • Un colector de vacío
• 20 conectores Luer-Lock
• Un tapón de neopreno
Línea de productos FastVac
Cantidad 1 unidad
Condiciones de envío Temperatura ambiente