Learn More
Thermo Scientific™ FastRuler Low Range DNA Ladder, Ready-to-Use, 50-1500 bp Promotion
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
La escalera de ADN de rango bajo FastRuler es un producto diseñado en especial para el dimensionamiento rápido y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en geles de alto rendimiento de 48 pocillos (o 96 pocillos), así como en geles de agarosa convencionales. La escalera es una mezcla de cinco fragmentos de ADN individuales de extremos romos purificados mediante cromatografía, que se determinan con facilidad en una breve distancia de separación (de 10 mm a 20 mm) después de procesarse en el gel de agarosa apropiado entre 8 min. y 14 min. La escalera es especialmente útil para la electroforesis de productos de PCR.
Características destacadas
- Separación rápida (de 8 a 14 min.)
- Distancia de separación corta (de 10 a 20 mm)
- Bandas nítidas, tamaños y cantidades de fragmentos fáciles de recordar
- Lista para usar, premezclada con un tampón de carga
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 6X Loading Dye |
| Formulario | Líquido |
| Contenido del kit | 6X MassRuler DNA Loading Dye, 1mL |
| Cantidad | De 50 a 333 aplicaciones |
| Tipo de producto | Marcadores de peso molecular de ADN |