Descripción
Thermo Scientific FastRuler DNA Ladders is a fast and convenient tool for double-stranded DNA sizing during electrophoresis. It's specifically engineered for rapid sizing and approximate quantification of DNA on both conventional agarose gels and high-throughput E-Gels (in 48- and 96-well formats).
The ladder is a mixture of five blunt-ended chromatography-purified individual DNA fragments. This allows you to achieve precise results faster, saving valuable lab time.
Características destacadas
- Separación rápida (de 8 a 14 min.)
- Distancia de separación corta (de 10 a 20 mm)
- Bandas nítidas, tamaños y cantidades de fragmentos fáciles de recordar
- Lista para su uso -mezclada previamente con tampón de carga
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de gel | Agarosa |
| Etiqueta o tinte | Azul de bromofenol |
| Listo para cargar | Sí |
| Intervalo de tamaños | De 500 pb a 10 000 |
| Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
| Cantidad | 2 x 500 μL |
| Línea de productos | FastRuler |
| Tipo de producto | Estándar de ADN de rango alto |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.