Learn More
MP Biomedicals FastPrep-96™ Soportes de placas de PCR para cizallamiento de ADN
Código de producto. 31114748 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Soporte de placa
Código de producto. Tipo de producto
31114748 Soporte de placa
1 options
Código de producto. 31114748 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 116010540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.90€
    29.40€ / 1 pares
    Ahorro 1.50€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Placas de pocillos profundos de polipropileno diseñadas para el corte de ADN de alto rendimiento utilizando el FastPrep-96™ instrumento.
  • Juego de dos placas de 96 pocillos profundos fabricadas en polipropileno duradero para un rendimiento confiable
  • Se utilizan como soportes de placa para montar una segunda placa de PCR donde se carga el ADN con fines de corte.
  • Proporciona una configuración ideal y eficiente para el corte consistente y reproducible de ADN HMW en fragmentos más pequeños.
  • Admite la preparación de bibliotecas para plataformas de secuenciación de lectura larga como PacBio™
  • Permite un corte de ADN uniforme, consistente, eficiente y de alto rendimiento en toda la placa.
  • Permite procesar hasta 192 muestras en solo unos minutos para un mejor rendimiento.
  • Se ajusta perfectamente y de forma segura dentro del FastPrep-96™ 2 soportes para placas de 96 pocillos profundos
  • Notas de aplicación: Para usar con el FastPrep-96 Homogeneizador para el corte de ADN de alto rendimiento antes de la preparación de la biblioteca utilizando plataformas de secuenciación de lectura larga como PacBio™
  • Declaración de uso: Solo para uso en investigación (RUO)
Especificaciones
Tipo de producto Soporte de placa