Learn More
MP Biomedicals™ Kit de detección FastMitophagy™
Código de producto. 16301296 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 μg, 30μg
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16301296 5 μg, 30μg 1 set
1 options
Código de producto. 16301296 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 092690201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    925.00€
    752.85€ / 1 sets
    Ahorro 172.15€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Diseñado para la detección de mitofagia en células de mamíferos.
El FastMitophagy El kit de detección está diseñado específicamente para la detección de mitofagia en células de mamíferos. La mitofagia es la degradación selectiva de las mitocondrias defectuosas por la autofagia tras el daño en el ADN o el estrés oxidativo. Sirve como un sistema de eliminación específico, ya que secuestra las mitocondrias disfuncionales en autofagosomas, fusiona el fagosoma a lisososomas y los degrada por digestión. Desde su primera observación en 1962, la mitofagia ha atraído una intensa investigación para la homeostasis celular y el desarrollo en células de mamíferos. Los esfuerzos de investigación recientes están dirigidos a dilucidar aún más el papel de la autofagia inducida como respuesta de supervivencia celular al estrés, la infección microbiana y la enfermedad (por ejemplo, el cáncer, la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson).
Este kit está compuesto por un tinte de mitofagia, un reactivo para la detección de mitofagia y un tinte de lisososoma (tinte Lyso). El tinte de mitofagia se acumula inicialmente en mitocondrias intactas y se inmoviliza a través de la unión química, lo que da lugar a una fluorescencia muy débil debido a la influencia del ambiente circundante. Cuando se induce la mitofagia, las mitocondrias dañadas se fusionan con el lisosoma y el tinte Mitophagy emite una alta fluorescencia. El tinte Lyso se utiliza para confirmar la fusión del tinte Mitophagy, las mitocondrias y los lisososomas marcados.
Cada kit contiene 5 μg de colorante de mitofagia y 30 μColorante g Lyso que es suficiente para 5 placas de 96 pocillos o 25 ensayos cuando se utiliza 35 mm.
Beneficios de usar FastMitophagy Kit de detección:
  • Procedimiento sencillo: basta con añadir el tinte Mitofagy, no se necesita realizar transfección
  • Más sensible que otros marcadores de autofagia
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 0 y 5 °C y proteger de la luz
Para utilizar con (aplicación) Kit de detección de mitofagia
Incluye Cada kit contiene 5 µg de colorante Mitofagy y 30 µg de colorante Lyso que es suficiente para 5 placas de 96 pocillos
Cantidad 5 μg, 30μg