Learn More
Checkers Kit de almohadillas de caucho antideslizantes Fastlane™
Código de producto. 17732508
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17732508 Negro cada uno
1 options
Código de producto. 17732508 Proveedor Checkers N.º de proveedor PFLS0005BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.79€
    44.30€ / paquete de 1
    Ahorro 10.49€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Kit de almohadillas de goma antideslizantes para Fastlane Drop-overs de 1,5 in
  • Kit de almohadillas de caucho antideslizante para cables desplegables Fastlane de 3,8 cm (1,5 pulg)
  • El kit incluye 18 almohadillas de caucho antideslizantes que ayudan a mantener los protectores de cables en su lugar sobre hormigón y otras superficies duras o resbaladizas
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Cables desplegables FL1X1.5 Fastlane de 3,8 cm (1,5 pulg)
Color Negro
Material Polietileno
Tipo Kit de almohadillas de caucho