Learn More
Thermo Scientific™ Agar anaerobio fastidioso (F.A.A.) con sangre de caballo
Código de producto. 12957138
Change view
Click to view available options
19 ml; 1 x 10 placas
Código de producto.
12957138 19 ml; 1 x 10 placas
1 options
Código de producto. 12957138 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PB0225A
Cultive anaerobios exigentes clínicamente significativos con este medio de aislamiento primario.
Cultive los anaerobios más importantes desde el punto de vista clínico con el Agar Anaerobio Fastidioso Thermo Scientific™ (F.A.A.) con sangre de caballo, un medio de aislamiento primario para la recuperación de las bacterias anaerobias de cultivo exigente.
El agar anaerobio fastidioso (F.A.A.) con sangre de caballo es un medio para el crecimiento de organismos de cultivo exigente. Las peptonas incluidas han sido elegidas para estimular al máximo el crecimiento. El almidón y el bicarbonato de sodio actúan como agentes de desintoxicación mientras que la hemina estimula la producción de pigmentos en Porphyromonas melaninogenicus. Los agentes específicos potenciadores del crecimiento son cisteína para Fusobacterium necrophorum, Propionibacterium acné y Bacteroides fragilis, arginina para especies de Eubacterium y pirofosfato soluble para Porphyromonas gingivalis y Porphyromonas asaccharolyticus. El piruvato ayuda a neutralizar el peróxido de hidrógeno y también es utilizado por especies de Veillonella como fuente de energía. La vitamina K y el succinato de sodio proporcionan factores de crecimiento esenciales para algunos anaerobios, al igual que la glucosa al 0,1 %. El bajo nivel de glucosa impide la producción de altos niveles de ácidos y alcoholes que inhibirán el desarrollo colonial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Descripción Agar anaerobio fastidioso (F.A.A.) con sangre de caballo
Formato Monoplaca de 90 mm
Tipo de producto Agar
Volumen de llenado 19 mL
Tipo de empaquetado 1 x 10 placas