Learn More
MP Biomedicals™ Sustitutivo de FBS definido químicamente, sin material de origen animal, FastGro Synthetic
Código de producto. 16329855 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16329855 500 mL 500 ml
16277721 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16329855 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 092640054
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00€
    1310.40€ / 500 ml
    Ahorro 69.60€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
FastGro permite cultivar células in vitro sin el uso de suero y sin ningún compuesto derivado animal ni humano.
FastGro permite cultivar células in vitro sin el uso de suero y sin ningún compuesto derivado animal ni humano. FastGro es un aditivo completamente definido, que evita la necesidad de suero, para una amplia gama de prácticas de cultivo celular. Dado que FastGro se define químicamente, evita las variaciones entre lotes. Todos los componentes de FastGro son compuestos químicos altamente purificados e identificados.
El cultivo de células en un medio enriquecido con FastGro representa una serie de ventajas en comparación con los medios enriquecidos con SFB convencionales.
  • Debido a su naturaleza químicamente definida no hay variaciones entre lotes. Esto evita la necesidad de probar nuevos lotes de suero.
  • No hay interferencias de compuestos séricos desconocidos en su investigación.
  • Dado que no contiene hormonas ni citoquinas, no sesga los datos de la investigación.
  • El uso de FastGro es seguro, ya que no contiene materiales derivados de animales ni humanos.
  • Se puede almacenar en el refrigerador. No es necesario descongelar antes de su uso.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a entre 2 y 8 °C.
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero de sustitución del SFB
Cantidad 500 mL
Esterilidad Estéril
Grado Biología celular
Probado para Células epiteliales hepáticas, HaCaT, Hepatocitos humanos primarios, Hibridoma, VERO, HEK293, CHO, HEP G2, HeLa, Queratinocitos humanos
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular