Learn More
3M™ Gancho de sujeción& Bucle SJ352B
Código de producto. 17207800 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
1,25 m x 25 mm
Tamaño de la unidad:
4 rollos
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17207800 1,25 m x 25 mm 4 rollos
1 options
Código de producto. 17207800 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100123266
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    60.22€ / 4 rollos
    Ahorro 44.78€
    42% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Gancho de sujeción& Bucle
  • Adhesivo con base de caucho de alto rendimiento diseñado para aplicaciones en interiores que requieren resistencia media a la temperatura
  • Proporciona una unión adhesiva firme a una amplia variedad de superficies
  • El nailon tejido es duradero para miles de cierres
  • Fijación rápida que ayuda a reducir el tiempo y los costes de producción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Fijador
Formato Rollo
Color Negro
Dimensiones (L x An) 1,25 m x 25 mm
Grosor (métrico) 4,4 mm