Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest SmaI
Código de producto. 10324630 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
200 μl (200 reacciones)
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
200 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10324630 200 μl (200 reacciones) 200 reacciones
10110890 100 μl 100 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10324630 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor FD0664
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.75€
    67.65€ / 200 reacciones
    Ahorro 12.10€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
The FastDigest SmaI restriction enzyme recognizes CCC^GGG sites and cuts best at 37°C in 5-15 minutes using universal FastDigest Buffer (isoschizomers: TspMI, XmaCI; neoschizomer: XmaI).
5' CCC ↓ GGG 3'
3' GGG ↑ CCC 5'
FastDigest enzymes are an advanced line of fast restriction enzymes that are all 100% active in the universal FastDigest and FastDigest Green reaction buffers.
The universal buffer allows rapid single-, double- or multiple-DNA digestion within 5-15 minutes, eliminating any need for buffer change or subsequent DNA clean-up steps. DNA modifying enzymes, such as Klenow Fragment, T4 DNA ligase, alkaline phosphatases, and T4 DNA polymerase all have 100% activity in FastDigest Buffer. Therefore, enzymes for downstream applications can be directly added to the FastDigest reaction mix.
For additional convenience FastDigest Green Buffer includes a density reagent and two tracking dyes for direct loading of digestion reaction products on gels.
Short incubation times and optimal composition of the universal FastDigest Buffer eliminate star activity effects.
Características
  • Actividad del 100 % de todas las enzimas FastDigest en el tampón universal.
  • 100 % de compatibilidad del tampón con aplicaciones posteriores
  • Digestión completa en un período de entre 5 y 15 minutos
  • Carga directa en geles
  • Sin actividad estrella
  • 176 enzimas FastDigest disponibles
Aplicaciones
  • Clonación molecular
  • Mapas de sitios de restricción
  • Genotipado
  • Southern blot
  • Polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP)
  • Análisis de SNP
Nota
el tampón FastDigest Green ofrece el mismo alto nivel de rendimiento en la digestión del ADN y las aplicaciones posteriores que el tampón FastDigest incoloro. Para aplicaciones que requieren análisis de producto por excitación de fluorescencia (por ejemplo, mediciones de concentración en luz UV), se recomienda el tampón FastDigest incoloro.
Para conocer la sensibilidad de metilación, consulte las especificaciones del producto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento FastDigest SmaI (200 μL), 10X FastDigest Buffer (1.0 mL), 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL), Store at –20°C.
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Enzima Sma I
Tampón compatible Tampón FastDigest/FastDigest Green 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 200 μl (200 reacciones)
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional
Línea de productos FastDigest
Sobrante Blunt
Inactivation Temperature 65°C