Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest Green Buffer (10X)
Código de producto. 11836863 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11836863 5 x 1 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 11836863 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor B72
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.31€
    19.65€ / 1 ml
    Ahorro 2.66€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Tampón de digestión patentado que soporta el 100 % de actividad de todas las enzimas de restricción FastDigest.
Las enzimas modificadoras de ADN/ARN, como las ligasas, las fosfatasas, las quinasas y las ADN polimerasas mesófilas también tienen un 100 % de actividad en el tampón FastDigest Green. Por lo tanto, las enzimas utilizadas para aplicaciones posteriores se pueden añadir directamente a la mezcla de reacción FastDigest.
  • Digestión doble y múltiple en un solo tampón con cualquiera combinación de enzimas
  • Sin necesidad de cambios de tampón ni digestiones secuenciales.
  • Permite la carga directa de la mezcla de reacción en geles
  • Ahorra tiempo de pipeteo y elimina la necesidad de colorantes de carga de ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de digestión
Concentración 10X
Para utilizar con (aplicación) Clonación tradicional
Línea de productos FastDigest
Cantidad 5 x 1 mL