Learn More
MP Biomedicals™ Kit de recuento celular FastCounting™
Código de producto. 16349855 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
500 pruebas
Tamaño de la unidad:
100 tests
500 tests
Código de producto. 16349855
Marca: MP Biomedicals™ 092690132
Para la cuantificación colorimétrica del número de células viables en ensayos de proliferación y citotoxicidad.
El kit de recuento celular FastCounting proporciona un método sensible y cómodo para determinar la viabilidad celular en ensayos de proliferación celular y citotoxicidad. El kit utiliza una sal de tetrazolio soluble en agua, WST-8 (es decir, (2-2-metoxi-4-nitrofenil)-3-(4-nitrofenil)-5-(2,4-disulfofenil)-2H-tetrazolio, sal monosódica), para cuantificar el número de células vivas produciendo un colorante formazán de color amarillo en la biorreducción por las actividades de la deshidrogenasa en las células. La cantidad de este colorante formazán generado por la biorreducción dentro de las células es directamente proporcional al número de células vivas. La sensibilidad de detección de los kits celulares FastCounting es mayor que otras sales de tetrazolio como MTT, XTT, MTS o WST-1. Debido a su estabilidad y su citotoxicidad extremadamente baja, el kit celular FastCounting es adecuado para periodos de incubación más largos, incluso de hasta 24 o 48 horas.
Ventajas de utilizar el kit celular FastCounting:
  • Colorante de máxima sensibilidad para la viabilidad celular
  • La citotoxicidad más baja entre todos los reactivos de tetrazolio
  • Procedimientos sencillos sin descongelar reactivos
  • Larga vida útil y fácil almacenamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento A -20 °C para el almacenamiento a largo plazo
Para utilizar con (aplicación) Investigación
Cantidad 500 pruebas