Learn More
MP Biomedicals™ Kit de detección de senescencia FastCellular™, SPiDER-ΒGal
Tienda MP Biomedicals ProductosDescription
La senescencia celular es un fenómeno por el cual las células normales dejan de dividirse y entran en un estado de detención irreversible del crecimiento. Es uno de los aspectos más fundamentales del comportamiento celular y generalmente se cree que está asociado con mecanismos supresores de tumores y que es una causa subyacente del envejecimiento. La Β-galactosidasa asociada a la senescencia (SA-Β-gal), que está sobreexpresada en las células senescentes, se ha utilizado ampliamente como marcador de la senescencia celular. Aunque X-gal es un reactivo muy conocido que se utiliza para detectar SA-Β-gal, tiene las siguientes desventajas: 1) requiere células fijadas debido a la mala permeabilidad celular, 2) tiene una capacidad cuantitativa baja debido a la dificultad de diferenciar visualmente las células teñidas frente a las no teñidas, y 3) requiere tiempos de tinción largos.
Para superar las desventajas inherentes al uso de X-gal, utilizamos un nuevo reactivo y método para la detección de la senescencia celular. SPiDER-ΒGal ofrece una mayor sensibilidad en la detección de SA-Β-gal debido a una mayor permeabilidad y retención celular dentro de las células. En comparación con el método X-gal, el kit de detección de senescencia FastCellular puede usarse tanto para células vivas como fijadas, porque proporcionamos Bafilomicina A1 para inhibir específicamente la actividad endógena de la Β-galactosidasa en las células vivas y así aumentar la especificidad de detección para las células vivas. Para las células fijadas, la SA-Β-gal es detectable mediante el uso de SPiDER-ΒGal y el tampón Mcllvaine (pH 6.0, consulte el protocolo para ensayos de células fijadas). Dado que SPiDER-ΒGal emite una fluorescencia fuerte y estable después de la reacción con SA-Β-gal, se puede aplicar al análisis cuantitativo mediante citometría de flujo. Además, el tiempo de tinción es de solo 30 minutos. El kit incluye una placa de 6 pocillos con 1 unidad de SPiDER-ΒGal y 1 unidad de Bafilomicina A1
Ventajas del uso del kit de detección de senescencia FastCellular:
- Mayor sensibilidad gracias a una nueva sonda de detección fluorogénica.
- Aplicable a células vivas y tejidos fijados.
- Capacidad para cuantificar SA-Β-gal en ensayos de senescencia celular.
- Tiempo de tinción corto (30 min)
Spécification
Spécification
| Contenido y almacenamiento | Almacenar entre 0 y 5 °C y proteger de la luz |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección de senescencia celular |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.