Learn More
Thermo Scientific™ Fosfatasa alcalina termosensible FastAP (1 U/μl)
Código de producto. 10151000 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
300 U
5 × 1000 U
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
300 unidades
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10151000 1000 U 1000 unidades
10699730 5 × 1000 U paquete de 5
10819230 300 U 300 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10151000 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EF0651
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Catalice la eliminación de grupos 5' y 3'-fosfato del ADN, ARN, nucleótidos y proteínas mediante esta fosfatasa alcalina termosensible.
FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase cataliza la liberación de los grupos 5′- y 3′-fosfato de ADN, ARN y nucleótidos. Esta enzima también elimina grupos de fosfato de proteínas.
FastAP es una fosfatasa alcalina novedosa que está activa en todos los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific, así como en los tampones de PCR. Desfosforila todos los tipos de extremos de ADN (romos, 5' y 3'-protuberantes) en 10 minutos a 37 °C. La enzima se inactiva en 5 minutos a 75 °C. Por lo tanto, no es necesario extraer la fosfatasa alcalina antes de la ligadura.
Características destacadas
  • Enzima recombinante
  • Desfosforilación rápida: 10 minutos a 37 °C
  • Inactivación rápida y completa: 5 minutos a 75 °C
  • Digestión y desfosforilación simultáneas de ADN de vector
  • 100 % activa en tampones de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y enzimas de restricción
  • Un protocolo para todos los tipos de extremos de ADN:
    • 5’-protuberantes
    • 3’-protuberantes
    • extremos romos
    • nucleótidos únicos
  • Limpieza de PCR junto con Exo I
  • Desfosforilación de proteínas
Aplicaciones
  • Desfosforilación del ADN del vector de clonación para evitar la recircularización durante la ligadura
  • Digestión y desfosforilación simultáneas de ADN de vector
  • Limpieza del producto de PCR: degradación de nucleótidos antes de secuenciación del producto de PCR
  • Desfosforilación de ácido nucleico 5'-termini antes del etiquetado con polinucleótido quinasa T4
  • Otras aplicaciones en las que es necesaria la desfosforilación de sustratos de ADN y ARN
  • Desfosforilación de proteínas
Nota
  • La unión de FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase al ADN puede provocar un desplazamiento de bandas en geles de agarosa. Para evitarlo, incube las muestras con colorante de carga de ADN 6X y solución SDS a 65 °C durante 10 minutos y enfríelas con hielo antes de la electroforesis.
  • FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase está activa en todos los tampones de enzimas de restricción y pueden añadirse directamente al ADN digerido. No es necesaria la inactivación por calor de la enzima de restricción antes de la reacción de desfosforilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 U/μl
Enzima Fosfatasa
Tampón compatible Tampón de PCR, tampón de enzimas
Cantidad 1000 U
Tipo de producto Fosfatasa alcalina