Learn More
Sal roja rápida B (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fast Red B Salt |
| CAS | 49735-71-9 |
| Fórmula molecular | C10H7O6S2 • C7H6N3O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Methoxy-4-nitro-benzenediazonium 1,5-Naphthalenedisulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10O2/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-9,15H |
| SMILES | OC1=CC=C(C2=CC=C(C=O)C=C2)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-hidroxifenil)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 287.2918014 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0681 |