Learn More
Fast Green FCF (grado técnico), TRC
Código de producto. 30399201
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30399201 5 g
30396611 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30399201 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF1500055G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2353-45-9
Fórmula molecular C37 H34 N2 O10 S3 . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 808.85
Sinónimo N-Ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl](4-hydroxy-2-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfobenzenemethanaminium inner salt sodium salt (1:2), N-Ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl](4-hydroxy-2-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfobenzenemethanaminium hydroxide inner salt disodium salt, N-Ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl](4-hydroxy-2-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfobenzenemethanaminium inner salt disodium salt, C.I. Food Green 3, C.I. Food Green 3 disodium salt, Fast Green FCF, C.I. 42053, FD&C Green No. 3, FD&C Green No. 3, FD&C Green No. 3, Fast Green, Food Green 3, Food Green No. 3, Green No. 3, Japan Food Green No. 3, Japan Green 3, Japan Green No. 3, NSC 379443
Nombre IUPAC disodio; 2-[[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]amino]fenilo]-[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]azaniumilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil]-5-hidroxienbensulfonato
SMILES [Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-])c2ccc(cc2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)Cc4cccc(c4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)c5ccc(O)cc5S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fast Green FCF
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C37H36N2O10S3.2Na/c1-3-38(24-26-7-5-9-33(21-26)50(41,42)43)30-15-11-28(12-16-30)37(35-20-19-32(40)23-36(35)52(47,48)49)29-13-17-31(18-14-29)39(4-2)25-27-8-6-10-34(22-27)51(44,45)46;;/h5-23H,3-4,24-25H2,1-2H3,(H3,41,42,43,44,45,46,47,48,49);;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 808.1171