Learn More
Thermo Scientific Chemicals Verde rápido FCF, puro, certificado
Código de producto. 10780862 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10780862 25 g Frasco de vidrio 25 g
11906941 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10780862
Marca: Thermo Scientific Chemicals 410530250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2353-45-9 | C37H34N2Na2O10S3 | 808.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2353-45-9
Fórmula molecular C37H34N2Na2O10S3
Peso molecular (g/mol) 808.84
Número MDL MFCD00013053
Clave InChI XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo C.I. 42053
PubChem CID 16887
Nombre IUPAC disodio; 2-[[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]amino]fenilo]-[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]azaniumilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil]-5-hidroxienbensulfonato
SMILES [Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fast Green FCF
Punto de fusión 290.0°C
Índice de absorción 0.98 to 1.2
Contenido de tinte 85% min.
Información de solubilidad Solubility in water: 150g/L (25°C).
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 622 to 626nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 808.84
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Burdeos a marrón
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fast green FCF
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.