Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fast Green Fcf |
| CAS | 2353-45-9 |
| Fórmula molecular | C37H34N2Na2O10S3 |
| Número MDL | MFCD00013053 |
| Clave InChI | XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O |
| Nombre IUPAC | bis(4-{etil[(3-sulfonatofenil)metil]amino}fenil)(4-hidroxi-2-sulfonatofenil)metilio disódico |
| Peso molecular (g/mol) | 808.84 |
| PubChem CID | 16887 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 808.84 |
| Mostrar más |