Learn More
Verde rápido FCF, Fisher BioReagents
Código de producto. 11443054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
11443054 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11443054 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP12310
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Verde rápido FCF es una tinción de proteína para el tejido colagenoso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fast Green FCF
Punto de fusión 290°C
CAS 2353-45-9
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥90.0 %
Fórmula molecular C37H34N2Na2O10S3
Número MDL MFCD00013053
Índice Merck 15, 3978
Sinónimo FD & C Green No. 3
Identificación Pass Test
Clave InChI XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC disodio; 2-[[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]amino]fenilo]-[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]azaniumilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil]-5-hidroxienbensulfonato
Peso molecular (g/mol) 808.84
PubChem CID 16887
Lambda máx 620 to 624nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 808.85
Porcentaje de pureza ≥90.0%
Envase Frasco de vidrio
Índice de color n.º 42053
Color Rojo
Cantidad 10 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fast Green FCF
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.