Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución verde sólido FCF, reactivo de electroforesis
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Ambient temperatures; Store under Nitrogen |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 808,86 |
| Punto de fusión | ≈290°C (dec.) |
| Clave InChI | XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O |
| Nombre IUPAC | disodium bis(4-{ethyl[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino}phenyl)(4-hydroxy-2-sulfonatophenyl)methylium |
| Peso molecular (g/mol) | 808.84 |
| Cantidad | 100 g |
| Sensibilidad | Higroscópico |
| Formulario | Polvo |