Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución verde sólido FCF, reactivo de electroforesis
Código de producto. 15437979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437979 25 g 25 g
15427979 5 g 5 g
15447979 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15437979 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66570.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2353-45-9 | C37H34N2Na2O10S3, C37H34N2Na2O10S3 | 808.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2353-45-9
Fórmula molecular C37H34N2Na2O10S3
Sinónimo C.I. 42053
Especificaciones
Formula Weight (peso de la fórmula) 808,86
Beilstein 5718212
Punto de fusión ≈290°C (dec.)
Clave InChI XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC disodium bis(4-{ethyl[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino}phenyl)(4-hydroxy-2-sulfonatophenyl)methylium
Peso molecular (g/mol) 808.84
Cantidad 25 g
Sensibilidad Higroscópico
Formulario Polvo