Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución verde sólido FCF
Código de producto. 11497837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497837 5 g 5 g
11407847 25 g 25 g
11468910 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497837 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A16520.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2353-45-9 | C37H34N2Na2O10S3 | 808.84 g/mol
Stain for showing collagen, muscle, cytoplasm and cells in mammalian tissuesFast Green FCF is used as a quantitative stain for histones and protein stain in electrophoresis. It is also used as a food dye, which is poorly absorbed by intestine. It is used for tinned green peas and other vegetables, jellies, sauces, fish and desserts. It is considered as a replacement of Light Green SF yellowish in Masson's trichrome. Further, it is utilized in tissue stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Tinción para mostrar el colágeno, el músculo, el citoplasma y las células de los tejidos de los mamíferos. El verde rápido FCF se utiliza como tinción cuantitativa para las histonas y la tinción de proteínas en la electroforesis. También se utiliza como colorante alimentario, que es mal absorbido por el intestino. Se utiliza para los guisantes verdes y otras verduras, jaleas, salsas, pescado y postres en conserva. Se considera como un sustituto del verde claro SF amarillento en el tricrómico de Masson. Además, se utiliza en la tinción de tejido.
Solubilidad
Soluble en agua, glicerina, glicol y etanol.
Notas
Higroscópico Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2353-45-9
Fórmula molecular C37H34N2Na2O10S3
Peso molecular (g/mol) 808.84
Número MDL MFCD00013053
Clave InChI XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo C.I. 42053
PubChem CID 16887
Nombre IUPAC disodio; 2-[[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]amino]fenilo]-[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]azaniumilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil]-5-hidroxienbensulfonato
SMILES [Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fast Green FCF
Punto de fusión ∼290°C (decomposition)
Beilstein 5718212
Índice Merck 14,3941
Información de solubilidad Soluble in water,glycerin,glycol and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 808.86
Sensibilidad Hygroscopic
Cantidad 5 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fast Green FCF
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Food Green 3