Learn More
MedChemExpress Solución verde sólido FCF
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 1 g |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | FD & C Green No. 3 ∣ Food green 3 ∣ C.I. 42053 |
| CAS | 2353-45-9 |
| Peso molecular | 808.85 g/mol |
| Solubilidad | H2O : 10 mg/mL (12.36 mM; Need ultrasonic) |
| Objetivo | HBV |